Learn More
1,1'-Bis-[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]-ferrocen, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15405776
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 849950-54-5
Summenformel C30H48FeP2
Molekulargewicht (g/mol) 526.51
MDL-Nummer MFCD09750465
InChI-Schlüssel RNAIPFYGOQYYTF-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1,1 inverted exclamation marka-bis 2r,5r-2,5-diisopropylphospholano ferrocene, iron 2+ bis 1-2r,5r-2,5-di propan-2-yl phospholan-1-yl cyclopenta-2,4-dien-1-ide
PubChem CID 71310585
IUPAC-Name (2R,5R)-1-Cyclopenta-2,4-Dien-1-yl-2,5-Di(Propan-2-yl)Phospholan;Eisen(2+)
SMILES [Fe].CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1.CC(C)[C@H]1CC[C@H](C(C)C)P1c1cccc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1'-Bis[(2R,5R)-2,5-diisopropyl-1-phospholanyl]ferrocene
Schmelzpunkt 70°C to 74°C
Menge 250 mg
Empfindlichkeit Air Sensitive
Formelmasse 526.49
Reinheit (%) ≥97%