Learn More
1,1'-Binaphthyl 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10259450
Click to view available options
Menge:
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1, 1'-Binaphthyl
Namenshinweis 98%
CAS 604-53-5
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 143°C to 146°C
Farbe Braun
Siedepunkt >360°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C20H14
MDL-Nummer MFCD00041740
Menge 5 g
Synonym 1,1'-binaphthalene, 1,1'-binaphthyl, 1,1'-dinaphthyl, binaphthyl, binaphthalene, 1-naphthalen-1-yl naphthalene, 1,1'-binaphtyl, di-.alpha.-naphthol, 1-1-naphthyl naphthalene, di-alpha-naphthol
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: negligible. Other solubilities: soluble in ethanol,ether and acetone
InChI-Schlüssel ZDZHCHYQNPQSGG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC2=CC=CC(C3=CC=CC4=CC=CC=C34)=C2C=C1
IUPAC-Name 1,1'-binaphthalene
Molekulargewicht (g/mol) 254.33
PubChem CID 11789
Formelmasse 254.33
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 1,1'-Binaphthyl