Learn More
1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-brom-1-ethanon, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(1-Benzothiophen-2-yl)-2-bromo-1-ethanone |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 255.13 |
Reinheit (%) | 97% |