Learn More
1-(-Benzodioxol--yl)--trifluorbutan--dion,1,3-benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorbutan-1,3-dion, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-4,4,4-trifluorobutane-1,3-dione |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 260.17 |
Reinheit (%) | 97% |