Learn More
1,1,1-Trifluor-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357586
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
1,1,1-Trifluoro-2-propanol is used as a chemical building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1,1,1-Trifluor-2-propanol wird als chemischer Baustein verwendet.
Löslichkeit
Vollständig mit Wasser mischbar.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 374-01-6
Summenformel C3H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 114.067
MDL-Nummer MFCD00014403
InChI-Schlüssel GILIYJDBJZWGBG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,1,1-trifluoro-2-propanol, 2-propanol, 1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoroisopropanol, 1,1,1-trifluoropropanol-2, 1,1,1-trifluoro-propan-2-ol, 1-methyl-2,2,2-trifluoroethanol, pubchem12648, acmc-20ap8u, 1,1-trifluoro-2-propanol, 2-propanol,1,1-trifluoro
PubChem CID 9774
IUPAC-Name 1,1,1-Trifluorpropan-2-ol
SMILES CC(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1,1,1-Trifluoro-2-propanol
Dichte 1.259
Siedepunkt 75°C to 76°C
Flammpunkt 25°C (77°F)
Brechungsindex 1.3175
Menge 5 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1734738
Löslichkeitsinformationen Fully miscible in water.
Formelmasse 114.07
Reinheit (%) 97%