Learn More
RETSCH 1.0353 Stainless Steel Bottom Sieve For SM 200 Cutting Mills
209.00 CHF - 219.00 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Bodensiebe |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SM 200 Schneidmühle |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11964322
|
RETSCH
03.647.0327 |
0,75mm |
209.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10066339
|
RETSCH
03.647.0328 |
1mm |
219.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11984322
|
RETSCH
03.647.0335 |
8mm |
209.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10086669
|
RETSCH
03.647.0326 |
500 μm |
219.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Je 1 | |
Bodensiebe | |
Edelstahl | |
SM 200 Schneidmühle |