Learn More
Hamilton™ 0,3 mm Gelbeladung, RN-Nadel mit kleinem Ansatz, 1 in., Spitzenform 3, 6/Pk.
Kleine, abnehmbare (RN-)Hub-Nadeln können mit abnehmbaren (RN-)Spritzen verwendet werden, die maximal 100 μl fassen. Die Standardnadellänge beträgt 2 in./51 mm. Abnehmbare (RN-)Nadeln sind in praktischen 6er-Packungen erhältlich. Individuelle Längen und Spitzentypen sind erhältlich.
Marke: Hamilton™ 8651-02
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Datenblatt
Gauge | 0,3 mm |
---|---|
Spitzentyp | 3 |
Nadellänge | 1 Zoll (25,4 mm) |
Autoklavierbar | Ja |
Verkaufsmenge | 6 Nadeln pro Packung |
Nabe | Kleine RN |
Spezifikation
0,3 G | |
Gelbeladungsnadeln mit fester Spitze |