Learn More
0,115 M Natriumhydroxid (0,115 N), geringer Carbonat-Gehalt, analytische volumetrische Lösung (AVL), Reagecon
Vollständig faktorisiertes, hochreines, stabiles, zertifiziertes Produkt, entwickelt und getestet für Säure-Base-Titrationen
Marke: Reagecon S21151LC
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Getestet bis ± 0,1 %
- Kann für manuelle oder, häufiger, automatische Titrationen verwendet werden
Spezifikation
0.115 M | |
1 L | |
Winchester-Flasche aus Braunglas GL45 | |
Flüssig |