Learn More
0,1 NTU-Ratio Trübungsstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Eine Suspension aus Polymermikrosphären, die entwickelt wurde, um Sicherheits-, Genauigkeits- und Stabilitätsprobleme anderer Trübungsstandards zu beheben
Marke:  Reagecon CRSR-0.1-500
Artikelnummer. 11429159
  • 204.00 CHF / 500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Garantierte Stabilität bis zum Verfallsdatum, auch nach dem Öffnen der Flasche
  • ±1 % Genauigkeit
  • NIST-konform
  • US EPA-Zulassung
Spezifikation
Spezifikation
Quotientengeräte
± 1 % NTU
HDPE-Flasche GL45
Flüssigkeit
500 mL