Learn More
0,01 m Phosphorsäure und 0,01 m monobasischer Natriumphosphat-gepufferter Eluent, pH-Wert 2,5, gemäß United States Pharmacopoeia (USP), Reagecon
Garantierte Stabilität während der gesamten Haltbarkeit auch nach dem Öffnen der Flasche, NIST-rückführbar
Marke: Reagecon USP811
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
0,01 M | |
1 L | |
Eluent für die mobile Phase |
pH-Wert 2,5 Puffereluent | |
Flüssig |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
0,01 m Phosphorsäure und 0,01 m monobasischer Natriumphosphat-gepufferter Eluent, pH-Wert 2,5, gemäß United States Pharmacopoeia (USP), Reagecon > 0,01 m Phosphorsäure und 0,01 m monobasischer Natriumphosphat-gepufferter Eluent, pH-Wert 2,5, gemäß United States Pharmacopoeia (USP), 1 l
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur