Häufig gestellte Fragen zu Heizplattenrührern
Welches ist der beste Labor-Heizplattenrührer?
Die Auswahl des perfekten Heizplattenrührers für Ihre Anwendungen aus den Tausenden von verfügbaren Modellen kann überwältigend sein. Um ein optimales Rühren Ihrer Lösungen zu gewährleisten, ist es wichtig, einen Heizplattenrührer zu finden, der nicht nur für die Arten von Proben geeignet ist, mit denen Sie arbeiten, sondern auch für alle Ihre Anwendungsanforderungen. Wägen Sie die Vor- und Nachteile der einzelnen Geräte ab und überlegen Sie, welche zusätzlichen Funktionen Sie in Zukunft benötigen könnten. Mit unserer interaktiven Auswahlhilfe finden Sie den für Ihre Laborprotokolle am besten geeigneten Heizplattenrührer.
Warum sollten Sie einen externen Temperatursensor verwenden?
Ein Fühler, der in der Probe platziert wird, zeigt Ihnen die tatsächliche Probentemperatur an. Ohne einen Fühler zeigt das Gerät die Plattentemperatur an, die von der Probentemperatur abweichen kann. Ihre Probe absorbiert und speichert Wärme entsprechend ihren physikalischen Eigenschaften. Auch die Wärmeleitfähigkeit der Platte oder des Heizgefäßes und die Raumbedingungen können die Temperatur Ihrer Probe beeinflussen.
Wie kann ich das Überschwingen reduzieren?
Um das Überschwingen zu minimieren, verwenden Sie ein Metallgefäß anstelle von Glas. Setzen Sie Ihre Zieltemperatur niedriger als nötig an und erhöhen Sie sie, sobald sie stabil ist. Wenn die Temperaturstabilität wichtig ist, empfiehlt es sich, ein Wasserbad zu verwenden.
Können Heizplattenrührer über einen längeren Zeitraum betrieben werden oder gibt es eine maximale Einschaltdauer?
Heizplattenrührer können über mehrere Tage hinweg 24 Stunden am Tag betrieben werden. Eine maximale Einschaltdauer ist nicht angegeben.
Auf welche Drehzahl sollte man den Heizplattenrührer einstellen?
Die optimale Drehzahl hängt von mehreren Faktoren ab, z. B. von der Anwendung und Ihrer Probe. Es ist wichtig, dass eine gleichmäßige Durchmischung gewährleistet ist. Daher sollte die Drehzahl nicht zu niedrig sein. Für die gängigsten Anwendungen sind Drehzahlen zwischen 400 und 800 U/min erforderlich.
Können Heizplattenrührer Flüssigkeiten mit hoher Viskosität verarbeiten?
Nein, ein Heizplattenrührer ist für wässrige Lösungen oder niedrigviskose Medien bis zu 100 mPa ausgelegt. Lösungen mit hoher Viskosität oder hoher Dichte werden mit dieser Methode kaum gemischt. Für höhere Viskositäten sind in der Regel Kopfrührer erforderlich.
Wozu wird ein Heizplattenrührer mit Heizplatte verwendet?
Der Heizplattenrührer wird zum Mischen und Erhitzen wässriger Lösungen für eine Vielzahl chemischer, biologischer und mikrobiologischer Anwendungen eingesetzt. Wenn Sie für Ihre Anwendung keine Heizung benötigen, sollten Sie sich nach Magnetrührern umsehen.
Was ist der Unterschied zwischen einer Keramikplatte und einer Edelstahlplatte?
Keramikplatten haben eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit und sind daher ideal, wenn Sie mit ätzenden Chemikalien arbeiten, die auf die Plattenoberfläche spritzen könnten. Sie halten höheren Temperaturen von bis zu 450 °C stand und lassen sich leicht abwischen. Die weiße Oberfläche der keramischen Deckplatten eignet sich gut für Titrationen oder andere Arbeiten, bei denen die Farbe deutlich sichtbar sein muss. Keramikkochplatten haben kühle Kanten. Dies ist möglicherweise nicht geeignet, wenn Sie eine Erwärmung auf der gesamten Plattenoberfläche benötigen. Ein weiterer Nachteil ist, dass Keramikkochplatten nur zum Erhitzen von Glaswaren verwendet werden dürfen.
Eine Deckplatte aus Edelstahl erzeugt keine Wirbelströme (wie Aluminium) und gewährleistet daher eine sehr starke Kopplung und Bewegung. Deckplatten aus Aluminium sind robuster und widerstehen versehentlichen Stößen besser als Keramikplatten. Sie sorgen für eine gleichmäßige Temperatur auf der gesamten Platte. Heizplattenrührer aus Metall können auch zum Beheizen von Metallgefäßen verwendet werden. Wenn Sie also mit Bechergläsern aus Edelstahl oder anderen Metallgefäßen arbeiten, ist dies die beste Wahl.
Wie können Heizplattenrührer sterilisiert werden?
Die meisten Rührstäbe (auch Magnetflöhe genannt) sind mit PTFE beschichtet und können durch Autoklavieren oder Behandlung mit Alkohol sterilisiert werden.
Wie wähle ich ein Rührstäbchen für eine Heizplatte aus?
Die Wahl der richtigen Größe und Form des Rührstabs auf der Heizplatte gewährleistet ein effizientes Mischen und verringert den Verschleiß der PTFE-Beschichtung. Die Länge sollte 2/3 des Durchmessers des Gefäßbodens entsprechen. Die Leistung des Stabs hängt vom Durchmesser des Magneten ab. Bezüglich der Form gibt es je nach Gefäß die folgenden Empfehlungen:
- Gerade Stäbe für Gefäße mit flachem Boden
- Stäbe mit einem zentralen Ring für Gefäße mit leicht gewölbtem Boden
- Ovale Stäbe für ballonförmige Gefäße
- Dreieckige Stäbe für das Auflösen von Feststoffen und Sedimenten (wo die flache Oberfläche des Stabes den Boden des Gefäßes abkratzen kann).
Welche verschiedenen Arten von Heizplattenrührern sind zu berücksichtigen?
- Analoge Rührer
Analoge Rührer verfügen über eine elektronische Drehzahlregelung, die eine konstante Drehzahl auch bei wechselnder Probenbeladung gewährleistet, und haben in der Regel eine geringe thermische Stabilität. - Digitale Rührer
Die Geräte verfügen entweder über LCD- oder LED-Anzeigen, die Drehzahl und Temperatur anzeigen und eine einfache Einstellung ermöglichen, bis die entsprechenden Zielwerte erreicht sind, um Drehzahl- und Wärmeregulierung sowie Wartung zu gewährleisten. - Multi-Positions-Rührer
Dieser Typ kann mehrere Bechergläser oder Kolben gleichzeitig auf der Plattform rühren.