Häufig gestellte Fragen zu Spritzenlose Filter und Spritzenvorsatzfilter
Wie wähle ich die richtige Spritzenvorsatzfilter-Membran aus?
Dies hängt von der Art der zu filternden Lösung ab. Für wässrige Lösungen sollten Sie Nylon oder MCE-Membranen wählen. Für unpolare Lösungen wählen Sie Nylon, PTFE oder PVDF-Membranen. Für Proteinlösungen wählen Sie PVDF- oder PES-Membranen.
Wie wähle ich einen geeigneten Filterdurchmesser?
Der Filterdurchmesser wird nach dem Volumen der Probe bestimmt. Für Probenvolumina <10mL wählen Sie einen Filterdurchmesser von 13mm. Für Probenvolumina <100mL wählen Sie einen Filterdurchmesser von 25mm. Für Probenvolumina <250mL wählen Sie einen Filterdurchmesser von 33mm.
Wie wähle ich eine geeignete Porengröße?
Die Porengröße richtet sich nach der Größe (in Mikron) der Partikel, die wir abtrennen wollen. Für mehr als 3 µm wählen Sie eine Filtermembran mit einer Porengröße von 0,45 µm und für weniger als 3 µm eine Porengröße von 0,22 µm. Je geringer die Mikrongröße der Membran, desto feiner ist die Filtration.
Wann sollte ich eine sterile oder nicht sterile Spritzenvorsatzmembran wählen?
Dies hängt von den Verarbeitungsanwendungen ab. Wenn die Lösung bereits sterilisiert ist, wählen Sie einen sterilen Filter. Wenn Ihre Lösung durch einen Sterilisationsprozess gefiltert werden soll, kann auch ein nicht steriler Filter verwendet werden.