accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10154-75-3

OSON

CAS RN 10154-75-3

IUPAC Name: 3-(benzenesulfonyl)propanenitrile
Synonyme: 3-(benzenesulfonyl)propanenitrile
Molekulargewicht (g/mol): 195.24
Summenformel: C9H9NO2S
InChi Key: OVZPZPVSUAKTCM-UHFFFAOYSA-N
SMILES: O=S(=O)(CCC#N)C1=CC=CC=C1

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern