man

Test

CAS RN 10138-52-0

ClClClGd

CAS RN 10138-52-0

IUPAC Name: gadolinium(3+) trichloride
Synonyme: gadolinium(III) chloride
Molekulargewicht (g/mol): 263.6
Summenformel: Cl3Gd
InChi Key: MEANOSLIBWSCIT-UHFFFAOYSA-K
SMILES: [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (2)
Menge 
  • (2)
  • (2)
Güte 
  • (2)
Reinheit (%) 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)
  • (2)