accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 101096-72-4

N

CAS RN 101096-72-4

IUPAC Name: 2-(4-benzylphenyl)acetonitrile
Synonyme: 2-(4-benzylphenyl)acetonitrile
Molekulargewicht (g/mol): 207.28
Summenformel: C15H13N
InChi Key: RNZDBGKQDKFAPR-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CCC1=CC=C(CC2=CC=CC=C2)C=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern