accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 10040-95-6

CAS RN 10040-95-6

IUPAC Name: 1-(4-methoxyphenyl)-1H-imidazole
Synonyme: 1-(4-methoxyphenyl)imidazole
Molekulargewicht (g/mol): 174.2
Summenformel: C10H10N2O
InChi Key: XNLOIFUGGCCEQX-UHFFFAOYSA-N
SMILES: COC1=CC=C(C=C1)N1C=CN=C1
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern