man

Test

CAS RN 100286-90-6

ClH3CNONOONNHOH3COOH

CAS RN 100286-90-6

IUPAC Name: hydrogen (19S)-10,19-diethyl-19-hydroxy-14,18-dioxo-17-oxa-3,13-diazapentacyclo[11.8.0.0²,¹¹.0⁴,⁹.0¹⁵,²⁰]henicosa-1(21),2(11),3,5,7,9,15(20)-heptaen-7-yl [1,4'-bipiperidine]-1'-carboxylate chloride
Synonyme: hydrogen irinotecan chloride
Molekulargewicht (g/mol): 623.15
Summenformel: C33H39ClN4O6
InChi Key: GURKHSYORGJETM-WAQYZQTGSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].CCC1=C2C=C(OC(=O)N3CCC(CC3)N3CCCCC3)C=CC2=NC2=C1CN1C2=CC2=C(COC(=O)[C@]2(O)CC)C1=O
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern