CAS RN 10027-07-3
CAS RN 10027-07-3
IUPAC Name:
octanedioyl dichloride
Synonyme:
octanedioyl dichloride
Molekulargewicht (g/mol):
211.08
Summenformel:
C8H12Cl2O2
InChi Key:
PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N
SMILES:
ClC(=O)CCCCCCC(Cl)=O
1
–
1
von
1
Ergebnisse
1
Suberoylchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10027-07-3 Summenformel: C8H12Cl2O2 Molekulargewicht (g/mol): 211.082 MDL-Nummer: MFCD00000764 InChI-Schlüssel: PUIBKAHUQOOLSW-UHFFFAOYSA-N Synonym: suberoyl chloride,suberoyl dichloride,suberic acid dichloride,suberyl chloride,suberyl dichloride,acmc-1bonz,octanedioic acid dichloride PubChem CID: 534653 IUPAC-Name: Octanedioyl-Dichlorid SMILES: C(CCCC(=O)Cl)CCC(=O)Cl