accessibility menu, dialog, popup

Test

CAS RN 100001-79-4

NNClOHO

CAS RN 100001-79-4

IUPAC Name: 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Synonyme: 3-chloroimidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid
Molekulargewicht (g/mol): 196.59
Summenformel: C8H5ClN2O2
InChi Key: JBQOFBOMIUELMB-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC(=O)C1=C(Cl)N2C=CC=CC2=N1
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern