man

Test

CAS RN 1000-50-6

H3CSiCH3CH3Cl

CAS RN 1000-50-6

IUPAC Name: butyl(chloro)dimethylsilane
Synonyme: silane, butylchlorodimethyl-
Molekulargewicht (g/mol): 150.72
Summenformel: C6H15ClSi
InChi Key: MXOSTENCGSDMRE-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CCCC[Si](C)(C)Cl
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (2)
Physikalische Form 
  • (2)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern