man

Test

CAS RN 100-63-0

HClH2NNH

CAS RN 100-63-0

IUPAC Name: hydrogen phenylhydrazine chloride
Synonyme: phenylhydrazine
Molekulargewicht (g/mol): 144.6
Summenformel: C6H9ClN2
InChi Key: JOVOSQBPPZZESK-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [H+].[Cl-].NNC1=CC=CC=C1
Siedepunkt 
  • (1)
  • (3)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (3)
  • (4)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
Physikalische Form 
  • (1)
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (1)
  • (3)
  • (3)
  • (3)
  • (4)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (3)