man

Test

CAS RN 100-54-9

NN

CAS RN 100-54-9

IUPAC Name: pyridine-3-carbonitrile
Synonyme: 3-cyanopyridine
Molekulargewicht (g/mol): 104.11
Summenformel: C6H4N2
InChi Key: GZPHSAQLYPIAIN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: N#CC1=CC=CN=C1
Siedepunkt 
  • (4)
  • (3)
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
Physikalische Form 
  • (4)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (4)
  • (4)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (2)
  • (4)