man

Test

CAS RN 100-27-6

OHNOO

CAS RN 100-27-6

IUPAC Name: 2-(4-nitrophenyl)ethan-1-ol
Synonyme: 2-(P-nitrophenyl)ethanol
Molekulargewicht (g/mol): 167.16
Summenformel: C8H9NO3
InChi Key: IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OCCC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Siedepunkt 
  • (2)
  • (3)
Molekulargewicht (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Reinheit (%) 
  • (3)
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (1)
  • (2)
  • (3)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)
  • (1)