man

Test

CAS RN 100-20-9

ClOClO

CAS RN 100-20-9

IUPAC Name: benzene-1,4-dicarbonyl dichloride
Synonyme: terephthaloyl chloride
Molekulargewicht (g/mol): 203.02
Summenformel: C8H4Cl2O2
InChi Key: LXEJRKJRKIFVNY-UHFFFAOYSA-N
SMILES: ClC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Siedepunkt 
  • (2)
Menge 
  • (1)
  • (1)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern