man

Test

CAS RN 100-14-1

ONOCl

CAS RN 100-14-1

IUPAC Name: 1-(chloromethyl)-4-nitrobenzene
Synonyme: 1-(chloromethyl)-4-nitrobenzene
Molekulargewicht (g/mol): 171.58
Summenformel: C7H6ClNO2
InChi Key: KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
SMILES: [O-][N+](=O)C1=CC=C(CCl)C=C1
Menge 
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
Siedepunkt 
  • (3)
Physikalische Form 
  • (3)

Gefilterte Suchergebnisse

Produkte von einigen unserer Lieferanten werden in den gefilterten Suchergebnissen nicht angezeigt. Bitte deaktivieren Sie alle Filter, um diese Produkte zu sehen.

Ergebnisse verfeinern

Ergebnisse verfeinern

  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (3)
  • (3)