So wählen Sie die besten Isolator-/RABS-Handschuhe aus Nitril für Ihre Anforderungen aus
Seit über 100 Jahren gewährleistet Ansell™ mit einer umfangreichen Auswahl an innovativen Lösungen die Sicherheit am Arbeitsplatz für unzählige Menschen weltweit. Bei der Auswahl des optimalen Handschuhs für Ihre Anforderungen sollten Sie sich für einen Partner entscheiden, dem Sie vertrauen können, und dessen gesamtes Angebot an Produkten und Lösungen berücksichtigen.
In unserem neuen Video zeigen wir Ihnen, warum Sie sich mit der Wahl unserer hochwertigen Isolator-/RABS-Handschuhe aus Nitril für einen optimalen Schutz, nicht nur für Ihre Person, sondern auch für den von Ihnen hergestellten Produkte, entscheiden.
Welchen Isolator-/RABS-Handschuh aus Nitril sollte ich auswählen?
Isolator-/RABS-Handschuhe und deren Isolatorboxen bieten Personen und Produkten in Reinräumen einen unverzichtbaren Schutz vor Kontamination. In einem potenziell gefährlichen Arbeitsumfeld gewährleisten sie den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter und die Integrität der Produkte. Unser hochwertiges Portfolio von Isolator-/RABS-Produkten aus Nitril der BioClean™ Reihe umfasst Handschuhe, Fausthandschuhe, Armstulpen und Armstulpen-/Handschuhsysteme. Alle Produkte sind in einer einfach zu öffnenden Einzelverpackung dreifach in Polyethylen (PE) verpackt. Sie sind zweifelsfrei die beste Wahl für eine perfekte Kombination von Tragekomfort, Schutzwirkung und Funktionalität.
"Doch welche Handschuhe sollten Sie für Ihren spezifischen Bedarf verwenden? Die Antwort auf diese Frage hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z. B. der Art der Gefährdung und dem benötigten Schutzniveau."
BioClean Isolator-/RABS-Handschuhe aus Nitril: Was macht sie so besonders?
Nitril ist ein synthetisches, nicht auf Lösungsmitteln basierendes und von der FDA zugelassenes Polymer, das sich ideal als Material für die Herstellung parenteraler Medikamente eignet. Mit seinen ausgezeichneten antistatischen Eigenschaften, die eine elektrostatische Aufladung verhindern, eignet sich Nitril perfekt für eine Verwendung in Verbindung mit Lösungsmitteln und Pulvern. Es kann mit Gamma-Bestrahlung sterilisiert und mit verdampftem Wasserstoffperoxid (VHP) und Isopropylalkohol (IPA) keimfrei gemacht werden und ist autoklavierbar.
Die BioClean™ Isolator-/RABS-Handschuhe aus Nitril werden in einem Reinraumumfeld gewaschen, weiterverarbeitet und verpackt. Damit wird sichergestellt, dass sie bei der Einführung in die Isolatorbox ein extrem niedriges Kontaminationsrisiko aufweisen. Die Handschuhe sind gegen Chemikalien unterschiedlicher Aggressivität (einschließlich Zytotoxika) beständig und außerdem puder- und latexfrei. Dies sorgt für höhere Elastizität und senkt das Risiko einer Typ-IV-Latexallergie. BioClean™ Handschuhe bieten optimalen Tragekomfort in Verbindung mit einer strapazierfähigen, stich- und reißfesten Nitrilmischung und sind damit die perfekte Wahl für ein vertrauensvolles und sicheres Arbeiten.
Wenn Sie nach Isolator-/RABS-Handschuhen mit maximaler Schutzwirkung suchen, sind Sie mit den Nitrilhandschuhen der Ansell™ BioClean™ Reihe fündig geworden.