Die Zukunft der Gefahrstofflagerung im Labor
Die Arbeit im Labor erfordert heutzutage den Einsatz vieler verschiedener Gefahrstoffe am Arbeitsplatz. Abgestimmt auf die Eigenschaften der jeweiligen Gefahrstoffe werden in den Laboren unterschiedliche Arten von Gefahrstoffschränken angeschafft. Die Folge sind Schränke, die oft nur teilweise gefüllt sind. Das ist nicht nur platzraubend und ineffizient, sondern auch teuer! Der neue Asecos MULTIRISK-Schrank, der weltweit erste Gefahrstoffschrank für den uneingeschränkten Einsatz, ermöglicht die nachhaltige und sichere Lagerung vieler Gefahrstoffe in einem Schrank - und kann unterschiedlich und flexibel bestückt werden.
"Grundsätzlich muss der Anwender im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung entscheiden, ob er bestimmte Stoffe zusammen lagern darf."
Die vorhandenen Gefahrstoffschränke waren bisher ein Hindernis für eine effiziente Lagerung. Derzeit werden verschiedene Arten von Gefahrstoffschränken verwendet, die an die Eigenschaften der verwendeten Gefahrstoffe angepasst sind: ein feuerfester Schrank für brennbare Flüssigkeiten, ein spezieller Säure-/Laugenschrank für ätzende Stoffe und ein separat verschließbarer Lagerschrank für giftige Stoffe. Das Problem: Sicherheitsschränke, die speziell für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten ausgestattet sind, bieten keinen Korrosionsschutz für die Lagerung von Säuren oder Laugen. Andererseits können brennbare Flüssigkeiten nicht in einem Säure-/Laugenschrank gelagert werden, da diese Schränke nicht den erforderlichen Brandschutz nach EN 14470-1 bieten. Mit dem neuen typ 90 geprüften V-CLASSIC-90 MULTIRISK Schrank von Asecos ist nun eine platzsparende Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten, Säuren und Laugen sowie Giften bei maximalem Brandschutz möglich. Ein völlig neues Schrankdesign und ein integriertes, effizientes Belüftungssystem machen dies möglich.
Alles hängt von der Konstruktion ab
Mit Schrankmaßen von 60x86x197cm (BxTxH) fügt sich der MULTIRISK perfekt in das etablierte Labormöbelraster ein und bietet dennoch ein hohes Fassungsvermögen. Auf jeder Lagerebene können entweder 14 x 1-Liter-Laborglasflaschen oder 4 x 2,5-Liter und 3 x 1-Liter-Laborglasflaschen gelagert werden. Der gesamte Sicherheitsschrank ist aus feuerfesten Materialien gefertigt und entspricht der europäischen Norm DIN EN 14470-1. Im Brandfall schließt er sich über integrierte Sicherheitseinrichtungen automatisch und bietet Mitarbeitern und Rettungskräften für mindestens 90 Minuten Schutz vor den gelagerten Gefahrstoffen. Der Innenraum des Schrankes ist weitgehend metallfrei und korrosionsbeständig. Ein weiterer Vorteil des MULTIRISK-Schrankes: Auch Säuren und Laugen werden brandgeschützt gelagert. Für akut giftige oder sehr giftige Stoffe ist eine Giftbox integriert.
Sicher und nachhaltig
Das Lüftungskonzept des MULTIRISK-Schrankes übertrifft die Anforderungen der EN 14470-1. Ein 30-facher Luftwechsel pro Stunde (das entspricht ca. 20m³ Abluft pro Stunde) verhindert nicht nur sicher die Bildung explosionsfähiger Atmosphären im Schrank, sondern auch die Korrosion der Inneneinrichtung. Der mittig an der Rückwand montierte Abluftkanal ermöglicht eine sichere und gleichmäßige Absaugung aus jeder Lagerebene. Dies ist besonders wichtig, da der Schranknutzer jederzeit selbst entscheiden kann, auf welcher Schrankseite oder Lagerebene er die verschiedenen Gefahrstoffe lagern möchte. Damit permanent ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet ist und weder zu viel noch zu wenig Luft abgesaugt wird, ist der MULTIRISK-Schrank mit einem Sicherheitsassistenzsystem ausgestattet. Dieses ermöglicht es, eine zu hohe Abluftmenge und damit einen zu hohen Energieeintrag direkt zu erkennen.
Aus drei mach eins
Da die Bildung von gefährlichen oder gar explosiven Gas-Luft-Gemischen dauerhaft verhindert werden muss, sind Sicherheitswerkbänke rund um die Uhr an ein Abluftsystem angeschlossen. Dies ist jedoch mit einem hohen Energieverbrauch verbunden und daher sehr kostenintensiv, vor allem, wenn für die möglicherweise geringen Mengen an Gefahrstoffen drei verschiedene Spezialschränke angeschafft werden, von denen jeder auch noch vorschriftsmäßig entlüftet werden muss. Durch die Anschaffung eines MULTIRISK-Schrankes anstelle von drei verschiedenen Spezialschränken können nicht nur die Energiekosten für die technische Lüftung gesenkt werden, sondern es kann auch wertvoller Laborplatz für andere Zwecke genutzt werden. Wenn Gefahrstoffe direkt am Arbeitsplatz sicher gelagert werden, spart das auch Zeit und Personalkosten.
Inhalt bereitgestellt von: