Häufig gestellte Fragen zu Untersuchungshandschuhen
Sind Nitrilhandschuhe hypoallergen?
Da Nitril kein Latexprotein enthält, hat es eine geringere Allergierate als Latex. Nitril ist die bessere Wahl, wenn es um Menschen mit Allergien oder empfindlicher Haut geht.
Sind Nitril- oder Öatexhandschuhe als Mechanikerhandschuhe besser geeigent?
Nitrilhandschuhe sind fester als Latexhandschuhe. Sie sind außerdem widerstandsfähiger gegen Chemikalien und haben eine höhere Durchstichfestigkeit.
Wie werden Nitrilhandschuhe hergestellt?
Nitril ist ein synthetisches Copolymer, das durch die Kombination von Monomeren wie Butadien und Acrylnitril in einem großen Bottich hergestellt wird.
Sind Nitrilhandschuhe recycelbar?
Nitrilhandschuhe können recycelt werden. Sie müssen jedoch in einen separaten, speziellen Recyclingbehälter gegeben werden, im Gegensatz zu Ihrem normalen Recyclingbehälter. Im Rahmen unseres Nachhaltigkeitsprogramms stellt Ihnen der Fisher Scientific Channel gerne einige Recycling-Möglichkeiten vor. TerraCycle™ zum Beispiel ist ein Unternehmen, das spezielle Einweg-Handschuh-Recyclingboxen anbietet. Sie können diese online kaufen, die Box mit Ihren gebrauchten Einweghandschuhen aus Nitril, Vinyl oder Latex füllen und die Box einfach an die Sammeladresse schicken. Der Versand ist bereits im Preis der Box enthalten!
Was sind puderfreie Nitrilhandschuhe?
Einweghandschuhe gibt es sowohl in gepuderter als auch in ungepuderter Ausführung. Puderfreie Nitrilhandschuhe werden mit einer puderfreien Formulierung hergestellt, die das Risiko einer Kontaktdermatitis verringert. Darüber hinaus kann diese Art von Handschuhen dazu beitragen, das Risiko einer Verunreinigung durch Partikel während des Gebrauchs zu verringern. Bei gepuderten Nitrilhandschuhen besteht das Risiko einer Kreuzkontamination durch den Puder, wenn die Handschuhe ausgezogen werden.
Was sind Vinylhandschuhe?
Vinylhandschuhe wurden entwickelt, nachdem viele Menschen aufgrund der übermäßigen Verwendung von Latexhandschuhen Latexallergien entwickelten. Sie sind in der Regel geruchsneutral, und einer ihrer größten Vorteile ist, dass sie gegen alle Arten von Chemikalien auf Alkoholbasis beständig sind.