Häufig gestellte Fragen zu Zentrifugenröhrchen
Wie kann ich das richtige Röhrchen für meine Anwendung finden?
Jedes Röhrchen muss für verschiedene Anwendungen unterschiedlichen Anforderungen standhalten. Sie müssen verschiedene Faktoren berücksichtigen, z. B. den Zentrifugentyp, die maximale g-Zahl, das Kunststoffmaterial und/oder andere spezielle Anforderungen wie Adapter und Rotoren. In unserer Tabelle finden Sie häufig verwendete Methoden mit dem jeweils idealen Gefäßtyp.
Herunterladen
Was ist der Unterschied zwischen Röhrchen mit Schnapp- und Schraubverschluss?
Zentrifugenröhrchen mit Schnappverschluss lassen sich mit einer Hand öffnen und schließen und sind somit leicht mit einer Nadel oder Spritze zugänglich. Röhrchen mit Schraubverschluss bieten einen besonders sicheren Verschluss, benötigen aber beide Hände zur Handhabung.
Aus welchem Material sind Zentrifugenröhrchen hergestellt?
CZentrifugenröhrchen werden in der Regel aus Polypropylen (PP) , Polyallomer (PA), Polycarbonat (PC) und Polyethylenterephthalat (PET) hergestellt. Sowohl PP- als auch PA-Röhrchen bieten eine gute chemische Beständigkeit, während PC und PET im Allgemeinen weniger chemikalienbeständig sind. Achten Sie bei der Auswahl Ihres Zentrifugenröhrchens auf Ihre Proben und die Materialverträglichkeit, um sicherzustellen, dass die Probenbestandteile das Material des Kunststoffröhrchens nicht angreifen.
Kann man Zentrifugenröhrchen wiederverwenden?
Die meisten Zentrifugenröhrchen, z. B. solche aus Polypropylen (PP), werden nur für den einmaligen Gebrauch empfohlen, um die Genauigkeit bei der Verwendung zu gewährleisten. Neben Glasröhrchen sind nur Zentrifugenröhrchen aus fluoriertem Ethylenpropylen (FEP) haltbar genug, um wiederverwendet werden zu können.
Sollte ich ein konisches oder ein freistehendes Zentrifugenröhrchen verwenden?
Freistehende Röhrchen sind platzsparend und verhindern das Verschütten von Flüssigkeiten. Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind außerdem in jedem Labor unverzichtbar, da nur konische Röhrchen in einer Mikrozentrifuge verwendet werden können. Außerdem passen nur Röhrchen mit einem konischen Boden in eine Mikrozentrifuge. Wenn Sie sich für die Verwendung eines konischen Bodens entscheiden, benötigen Sie auch einen Röhrchenständer.