Acrylamide Electrophoresis Gels
Schnelle Auswahl
Jetzt sparen - Exklusive Web-Angebote
Profitieren Sie von unseren exklusiven Internetpreisen und bestellen Sie noch heute.
Muss man haben
EINFACHE
ELEKTROPHORESE
EFFIZIENTE
TRENNUNG
VERBESSERTE
PROTEINTRENNUNG
VERWENDUNG MIT DER NOVEX MIDI-GELKASSETTE
VERBESSERTE
LAGERFÄHIGKEIT
PROTEINTRENNUNG MIT HOHEM MW-WERT
KOMPLETTES
GEL-STARTERKIT
ALL-IN-ONE-
GEL-KIT
Vervollständigen Sie Ihre Bestellung
Vervollständigen Sie Ihre Acrylamid-Elektrophorese-Gele mit dem notwendigen Zubehör.
SONDERANGEBOTE
Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4X)
Bereiten Sie Proteinproben für die denaturierende Gelelektrophorese vor. Invitrogen™ NuPAGE™ LDS-Probenpuffer (4X) enthält Lithiumdodecylsulfat (pH 8,4), das eine maximale Aktivität des Reduktionsmittels ermöglicht.
Jetzt kaufenSONDERANGEBOTE
Invitrogen™ NuPAGE™ Probenreduktionsmittel (10X)
Gebrauchsfertiges, stabilisiertes Reduktionsmittel in flüssiger Form, das geeignet ist, Proteinproben während der Protein-Gelelektrophorese in einem reduzierten Zustand zu halten. Enthält 500mM Dithiothreitol (DTT).
Jetzt kaufenSONDERANGEBOTE
Invitrogen™ NuPAGE™ Antioxidationsmittel
Proprietäres Reagenz, das mit reduzierten Proteinen migriert, um reduzierende Bedingungen aufrechtzuerhalten und die Reoxidation von empfindlichen Aminosäuren wie Methionin und Tryptophan während der Proteinelektrophorese zu verhindern.
Jetzt kaufen